α-α-α-2,3-Pentafluorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0222-1G PC0222-25G PC0222-5G
APOSPC0222-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0222-1G APOSPC0222-25G APOSPC0222-5G
α-α-α-2,3-Pentafluorotolueno
α-α-α-2,3-Pentafluorotolueno
Formula: C₇H₃F₅
MW: 182.09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631429
Núm. CAS: 64248-59-5
UN: 1993
ADR: 3 III