3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0224-1G
PC0224-5G
APOSPC0224-1GEA
325
EUR
APOSPC0224-1G
APOSPC0224-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
Formula:
C₈H₄F₃NS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236339 Núm. CAS: 660-44-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |