α-α-α-3,4-Pentafluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Difluoro-4-(trifluorometil)benceno
PC0225-100G PC0225-25G PC0225-5G
APOSPC0225-100GEA 154 EUR
APOSPC0225-100G APOSPC0225-25G APOSPC0225-5G
α-α-α-3,4-Pentafluorotolueno 98%
α-α-α-3,4-Pentafluorotolueno
Formula: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Pto. Ebullición: 103…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077510
Núm. CAS: 32137-19-2
UN: 1993
ADR: 3,III