2,3-Difluoro-4-metoxifenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Difluor-4-hydroxyanisole
PC0226-1G PC0226-5G
APOSPC0226-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0226-1G APOSPC0226-5G
2,3-Difluoro-4-metoxifenol
2,3-Difluoro-4-metoxifenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
MW: 160.12 g/mol
Pto. de fusión: 103…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631505
Núm. CAS: 261763-29-5