2',3'-Difluoro-4'-metilacetofenona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)ethanone
PC0228-10G PC0228-1G PC0228-5G
APOSPC0228-10GEA 209 EUR
APOSPC0228-10G APOSPC0228-1G APOSPC0228-5G
2',3'-Difluoro-4'-metilacetofenona 99%
2',3'-Difluoro-4'-metilacetofenona
Formula: C₉H₈F₂O
MW: 170.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631650
Núm. CAS: 261763-30-8