2',6'-Difluoro-3'-metilacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2,6-Difluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC0229-10G PC0229-5G PC0229-25G
APOSPC0229-10GEA 174 EUR
APOSPC0229-10G APOSPC0229-5G APOSPC0229-25G
2',6'-Difluoro-3'-metilacetofenona 98%
2',6'-Difluoro-3'-metilacetofenona
Formula: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631339
Núm. CAS: 261763-31-9