N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-Phe(2-F)-OH
PC0232-25G
APOSPC0232-25GEA 224 EUR
APOSPC0232-25G
N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
Formula: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,299 g/mol
Pto. de fusión: 92…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672520
Núm. CAS: 114873-00-6