Aldehído 2,6-difluoro-3-metilbenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Difluoro-3-tolualdehído, 2,6-Difluoro-m-tolualdehído
PC0239-25G PC0239-5G PC0239-100G
APOSPC0239-25GEA 389 EUR
APOSPC0239-25G APOSPC0239-5G APOSPC0239-100G
Aldehído 2,6-difluoro-3-metilbenzoico
Aldehído 2,6-difluoro-3-metilbenzoico
Formula: C₈H₆F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631333
Núm. CAS: 261763-34-2