Ácido (3-(trifluorometoxi)fenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-3-(trifluorometoxi)fenilborano
PC0240-25G PC0240-5G
APOSPC0240-25GEA 87 EUR
APOSPC0240-25G APOSPC0240-5G
Ácido (3-(trifluorometoxi)fenil)metabórico 98%
Ácido (3-(trifluorometoxi)fenil)metabórico
Formula: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205.93 g/mol
Pto. de fusión: 80…89 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01320697
Núm. CAS: 179113-90-7