2,3,6-Trifluorobencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0243-1G PC0243-5G
APOSPC0243-1GEA 72.5 EUR
APOSPC0243-1G APOSPC0243-5G
2,3,6-Trifluorobencilamina 98%
2,3,6-Trifluorobencilamina
Formula: C₇H₆F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236315
Núm. CAS: 230295-09-7
UN: 2735
ADR: 8,III