Ácido 2,3-difluoro-p-toluico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0245-5G PC0245-1G
APOSPC0245-5GEA 94.4 EUR
APOSPC0245-5G APOSPC0245-1G
Ácido 2,3-difluoro-p-toluico 97%
Ácido 2,3-difluoro-p-toluico
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.13 g/mol
Pto. de fusión: 199…201 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631643
Núm. CAS: 261763-37-5