Ácido 2,6-difluoro-m-toluico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Difluoro-3-methylbenzoic acid
PC0246-25G PC0246-5G PC0246-1G
APOSPC0246-25GEA 322 EUR
APOSPC0246-25G APOSPC0246-5G APOSPC0246-1G
Ácido 2,6-difluoro-m-toluico 97%
Ácido 2,6-difluoro-m-toluico
Formula: C₈H₆F₂O₂
Pto. de fusión: 138…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631332
Núm. CAS: 32890-88-3