Cloruro de 2,3-difluoro-4-toluoílo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Difluoro-4-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,3-Difluoro-4-methylbenzoyl chloride
PC0247-10G PC0247-1G PC0247-5G PC0247-25G
APOSPC0247-10GEA 337 EUR
APOSPC0247-10G APOSPC0247-1G APOSPC0247-5G APOSPC0247-25G
Cloruro de 2,3-difluoro-4-toluoílo
Cloruro de 2,3-difluoro-4-toluoílo
Formula: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631645
Núm. CAS: 261763-38-6
UN: 3265
ADR: 8,II