Cloruro de 2,6-difluoro-3-toluoílo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0248-1G PC0248-500MG
APOSPC0248-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0248-1G APOSPC0248-500MG
Cloruro de 2,6-difluoro-3-toluoílo
Cloruro de 2,6-difluoro-3-toluoílo
Formula: C₈H₅ClF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631334
Núm. CAS: 261763-39-7