2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0249-10G PC0249-5G PC0249-25G
APOSPC0249-10GEA 171 EUR
APOSPC0249-10G APOSPC0249-5G APOSPC0249-25G
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631646
Núm. CAS: 252004-41-4