2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC0251-10G
PC0251-5G
PC0251-1G
APOSPC0251-10GEA
0
EUR
APOSPC0251-10G
APOSPC0251-5G
APOSPC0251-1G
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine
Formula:
C₈H₉F₂N Pto. Ebullición: 42 °C/1mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631409 Núm. CAS: 261763-41-1 UN: 2735 ADR: 8,III |