2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0252-10G PC0252-5G PC0252-1G
APOSPC0252-10GEA 360 EUR
APOSPC0252-10G APOSPC0252-5G APOSPC0252-1G
2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzylamine
Formula: C₈H₉F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631410
Núm. CAS: 261763-42-2