2-Fluoro-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0253-25G PC0253-5G
APOSPC0253-25GEA 517 EUR
APOSPC0253-25G APOSPC0253-5G
2-Fluoro-L-phenylalanine
2-Fluoro-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066448
Núm. CAS: 19883-78-4