1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
PC0254-1G
PC0254-5G
APOSPC0254-1GEA
185
EUR
APOSPC0254-1G
APOSPC0254-5G
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Formula:
C₇H₄BrF₃S MW: 257,07 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236347 Núm. CAS: 1644-72-0 |