2,3-Difluoro-4-metilbencilo bromuro
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC0257-10G
PC0257-5G
APOSPC0257-10GEA
412
EUR
APOSPC0257-10G
APOSPC0257-5G
2,3-Difluoro-4-metilbencilo bromuro
2,3-Difluoro-4-metilbencilo bromuro
Formula:
C₈H₇BrF₂ Pto. Ebullición: 78 °C/1mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631647 Núm. CAS: 261763-43-3 UN: 3265 ADR: 8,III |