2,6-Difluoro-3-metilbencilo bromuro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-4-methylbenzene
PC0258-10G PC0258-5G
APOSPC0258-10GEA 219 EUR
APOSPC0258-10G APOSPC0258-5G
2,6-Difluoro-3-metilbencilo bromuro
2,6-Difluoro-3-metilbencilo bromuro
Formula: C₈H₇BrF₂
Pto. Ebullición: 76 °C/3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631336
Núm. CAS: 261763-44-4
UN: 1760
ADR: 8,III