(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC0262-1G
PC0262-5G
APOSPC0262-1GEA
89.9
EUR
APOSPC0262-1G
APOSPC0262-5G
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid
Formula:
C₉H₈F₂O₂ MW: 186.16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631338 Núm. CAS: 261943-97-9 |