(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC0263-1G PC0263-5G PC0263-10G
APOSPC0263-1GEA 50.9 EUR
APOSPC0263-1G APOSPC0263-5G APOSPC0263-10G
(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
(2,3-Difluoro-4-methylphenyl)acetonitrile
Formula: C₉H₇F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631648
Núm. CAS: 261944-01-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR