5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0273-1G PC0273-250MG
APOSPC0273-1GEA 241 EUR
APOSPC0273-1G APOSPC0273-250MG
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂
MW: 330,74 g/mol
Pto. de fusión: 65…67 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00830811
Núm. CAS: 230295-11-1
UN: 1759
ADR: 8,III