Ácido 2,3,6-trifluorocinámico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(2,3,6-Trifluorophenyl)acrylic acid
PC0275-5G PC0275-1G
APOSPC0275-5GEA 144 EUR
APOSPC0275-5G APOSPC0275-1G
Ácido 2,3,6-trifluorocinámico 98%
Ácido 2,3,6-trifluorocinámico
Formula: C₉H₅F₃O₂
MW: 202,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061213
Núm. CAS: 230295-12-2