3-((Difluorometil)tio)benzoilo cloruro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-((Difluoromethyl)thio)benzene-1-carbonyl chloride
PC0276-1G PC0276-5G
APOSPC0276-1GEA 161 EUR
APOSPC0276-1G APOSPC0276-5G
3-((Difluorometil)tio)benzoilo cloruro
3-((Difluorometil)tio)benzoilo cloruro
Formula: C₈H₅ClF₂OS
MW: 222,64 g/mol
Pto. Ebullición: 85…88 °C/8mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 261944-16-5
UN: 1760
ADR: 8,III