(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate 90%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0277-5G PC0277-1G
APOSPC0277-5GEA 303 EUR
APOSPC0277-5G APOSPC0277-1G
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate 90%
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate
Formula: C₁₀H₅F₁₁O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00080614
Núm. CAS: 40677-94-9