3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Hydroxy-2H,2H-perfluoro-3-methylbutanoic acid
PC0278-1G PC0278-25G PC0278-5G
APOSPC0278-1GEA 87.3 EUR
APOSPC0278-1G APOSPC0278-25G APOSPC0278-5G
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
3,3-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxypropionic acid
Formula: C₅H₄F₆O₃
Pto. de fusión: 84…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040910
Núm. CAS: 1547-36-0
UN: 3261
ADR: 8,III