2,3-Difluoro-6-nitrofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Difluoro-3-hydroxy-4-nitrobenzene
PC0285-25G PC0285-10G PC0285-1G
APOSPC0285-25GEA 31.9 EUR
APOSPC0285-25G APOSPC0285-10G APOSPC0285-1G
2,3-Difluoro-6-nitrofenol 97%
2,3-Difluoro-6-nitrofenol
Formula: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175.09 g/mol
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042255
Núm. CAS: 82419-26-9