2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Amino-2,4-difluorobenzotrifluoride
PC0286-1G
PC0286-250MG
APOSPC0286-1GEA
466
EUR
APOSPC0286-1G
APOSPC0286-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₇H₄F₅N MW: 197,1054 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631613 Núm. CAS: 261944-56-3 |