2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-2,5-difluorobenzotrifluoride
PC0288-1G PC0288-5G
APOSPC0288-1GEA 81.5 EUR
APOSPC0288-1G APOSPC0288-5G
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄F₅N
MW: 197,1054 g/mol
Pto. Ebullición: 195…197 °C
Densidad: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190121
Núm. CAS: 114973-22-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III