Ácido 5-fluoro-2-metoxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0292-1G PC0292-25G PC0292-5G
APOSPC0292-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0292-1G APOSPC0292-25G APOSPC0292-5G
Ácido 5-fluoro-2-metoxibenzoico
Ácido 5-fluoro-2-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇FO₃
Pto. de fusión: 86…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671765
Núm. CAS: 394-04-7