Alcohol 3-fluoro-4-(trifluorometil)bencilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0304-1G PC0304-5G PC0304-25G
APOSPC0304-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0304-1G APOSPC0304-5G APOSPC0304-25G
Alcohol 3-fluoro-4-(trifluorometil)bencilico 97%
Alcohol 3-fluoro-4-(trifluorometil)bencilico
Formula: C₈H₆F₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236285
Núm. CAS: 230295-16-6