2-Amino-4-(trifluorometil)pirimidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0306-1G PC0306-25G PC0306-5G
APOSPC0306-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0306-1G APOSPC0306-25G APOSPC0306-5G
2-Amino-4-(trifluorometil)pirimidina 97%
2-Amino-4-(trifluorometil)pirimidina
Formula: C₅H₄F₃N₃
Pto. de fusión: 174…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00828624
Núm. CAS: 16075-42-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III