Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC0308-1G PC0308-5G PC0308-25G
APOSPC0308-1GEA 79.9 EUR
APOSPC0308-1G APOSPC0308-5G APOSPC0308-25G
Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether 97%
Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether
Formula: C₅F₁₁IO
Pto. Ebullición: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320700
Núm. CAS: 16005-38-2