2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0311-1G PC0311-5G
APOSPC0311-1GEA 40.6 EUR
APOSPC0311-1G APOSPC0311-5G
2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde
Formula: C₉H₇FO₂
Pto. de fusión: 165…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261897
Núm. CAS: 493036-47-8