Ácido 3-(2-fluorofenil)propiónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0312-1G PC0312-25G PC0312-5G
APOSPC0312-1GEA 58 EUR
APOSPC0312-1G APOSPC0312-25G APOSPC0312-5G
Ácido 3-(2-fluorofenil)propiónico 98%
Ácido 3-(2-fluorofenil)propiónico
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Pto. de fusión: 74…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310820
Núm. CAS: 1643-26-1