2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0314-1G PC0314-5G PC0314-25G
APOSPC0314-1GEA 0 EUR
APOSPC0314-1G APOSPC0314-5G APOSPC0314-25G
2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde
Formula: C₁₀H₇F₃O₂
Pto. de fusión: 99…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424496
Núm. CAS: 493036-49-0