2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0315-1G PC0315-10G PC0315-5G
APOSPC0315-1GEA 285 EUR
APOSPC0315-1G APOSPC0315-10G APOSPC0315-5G
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Trifluoromethylphenyl)malondialdehyde
Formula: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,16 g/mol
Pto. de fusión: 132…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424497
Núm. CAS: 493036-50-3
UN: 1759
ADR: 8,III