3-Cloro-4-(trifluorometil)anilina 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0320-1G PC0320-25G PC0320-5G
APOSPC0320-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0320-1G APOSPC0320-25G APOSPC0320-5G
3-Cloro-4-(trifluorometil)anilina 98+%
3-Cloro-4-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃N
Pto. Ebullición: 200…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00278479
Núm. CAS: 445-13-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III