2-Cloro-α-α-α-trifluoro-4-nitrotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Cloro-3-nitro-6-(trifluorometil)benceno
PC0322-1G PC0322-5G
APOSPC0322-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0322-1G APOSPC0322-5G
2-Cloro-α-α-α-trifluoro-4-nitrotolueno
2-Cloro-α-α-α-trifluoro-4-nitrotolueno
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00171532
Núm. CAS: 151504-80-2