5-Bromo-2-fluoro-m-xileno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0327-1G PC0327-25G PC0327-5G
APOSPC0327-1GEA 0 EUR
APOSPC0327-1G APOSPC0327-25G APOSPC0327-5G
5-Bromo-2-fluoro-m-xileno 99%
5-Bromo-2-fluoro-m-xileno
Formula: C₈H₈BrF
Pto. Ebullición: 95 °C/22mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320701
Núm. CAS: 99725-44-7