Ácido 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hidroxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0330-5G
APOSPC0330-5GEA 106 EUR
APOSPC0330-5G
Ácido 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hidroxibenzoico
Ácido 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₂F₄O₃
MW: 210,08 g/mol
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129952
Núm. CAS: 652-34-6