3-Cloro-5-fluorofenilacetonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC0331-1G PC0331-5G PC0331-25G
APOSPC0331-1GEA 24.8 EUR
APOSPC0331-1G APOSPC0331-5G APOSPC0331-25G
3-Cloro-5-fluorofenilacetonitrilo
3-Cloro-5-fluorofenilacetonitrilo
Formula: C₈H₅ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038259
Núm. CAS: 493038-93-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III