Ácido 3-(3,4-difluorofenil)propionico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(3,4-Difluorophenyl)propanoic acid
PC0334-25G PC0334-5G PC0334-1G
APOSPC0334-25GEA 166 EUR
APOSPC0334-25G APOSPC0334-5G APOSPC0334-1G
Ácido 3-(3,4-difluorofenil)propionico 98%
Ácido 3-(3,4-difluorofenil)propionico
Formula: C₉H₈F₂O₂
MW: 186.16 g/mol
Pto. de fusión: 49…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799520
Núm. CAS: 161712-75-0