3'-Fluoro-4'-metilacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0338-25G PC0338-5G PC0338-1G
APOSPC0338-25GEA 393 EUR
APOSPC0338-25G APOSPC0338-5G APOSPC0338-1G
3'-Fluoro-4'-metilacetofenona 98%
3'-Fluoro-4'-metilacetofenona
Formula: C₉H₉FO
Pto. de fusión: 31…34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631411
Núm. CAS: 42444-14-4