3-Fluoro-4-metilbenzaldehído 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-p-tolualdehído, 3-Fluoro-4-tolualdehído
PC0339-100G PC0339-25G
APOSPC0339-100GEA 219 EUR
APOSPC0339-100G APOSPC0339-25G
3-Fluoro-4-metilbenzaldehído 96%
3-Fluoro-4-metilbenzaldehído
Formula: C₈H₇FO
Pto. Ebullición: 206 °C
Densidad: 1,133 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631532
Núm. CAS: 177756-62-6