4-Fluoro-3-metilbenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-m-tolualdehído, 4-Fluoro-3-tolualdehído
PC0340-100G PC0340-25G PC0340-5G
APOSPC0340-100GEA 187 EUR
APOSPC0340-100G APOSPC0340-25G APOSPC0340-5G
4-Fluoro-3-metilbenzaldehído
4-Fluoro-3-metilbenzaldehído
Formula: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Pto. Ebullición: 208 °C
Densidad: 1,132 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631431
Núm. CAS: 135427-08-6