4,5-Difluoro-o-fenilendiamina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Difluoro-1,2-fenilendiamina, 4,5-Difluorobenceno-1,2-diamina
PC0342-25G PC0342-100G PC0342-5G
APOSPC0342-25GEA 109 EUR
APOSPC0342-25G APOSPC0342-100G APOSPC0342-5G
4,5-Difluoro-o-fenilendiamina
4,5-Difluoro-o-fenilendiamina
Formula: C₆H₆F₂N₂
MW: 144,12 g/mol
Pto. de fusión: 131…132 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061131
Núm. CAS: 76179-40-3