3-Fluoro-4-methylbenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC0343-5G PC0343-1G PC0343-25G
APOSPC0343-5GEA 94.4 EUR
APOSPC0343-5G APOSPC0343-1G APOSPC0343-25G
3-Fluoro-4-methylbenzamide 97%
3-Fluoro-4-methylbenzamide
Formula: C₈H₈FNO
Pto. de fusión: 160…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631412
Núm. CAS: 170726-98-4